Läs mer
Ciprofibrate Ethyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ciprofibrate ethyl ester |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C15H18Cl2O3/c1-4-19-13(18)14(2,3)20-11-7-5-10(6-8-11)12-9-15(12,16)17/h5-8,12H,4,9H2,1-3H3 |
| Formel vikt | 316.0633 |
| Procent renhet | >95% |