Läs mer
Ciprofibrate, LoGiCal
Produktkod. 30458180
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30458180 10 mg
1 options
Produktkod. 30458180 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR1141.00
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ciprofibrate
CAS 52214-84-3
Analyt- eller komponentnamn Ciprofibrate
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C13 H14 Cl2 O3
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Ciprofibrate, 2-[4-[(1RS)-2,2-Dichlorocyclopropyl]phenoxy]-2-methylpropanoic acid
InChI formel InChI=1S/C13H14Cl2O3/c1-12(2,11(16)17)18-9-5-3-8(4-6-9)10-7-13(10,14)15/h3-6,10H,7H2,1-2H3,(H,16,17)
Lösningstyp Neat
LEDER CC(C)(Oc1ccc(cc1)C2CC2(Cl)Cl)C(=O)O
IUPAC-namn 2-[4-(2,2-dichlorocyclopropyl)phenoxy]-2-methylpropanoic acid
Industry Type Clinical Testing
Molekylvikt (g/mol) 289.15
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 288.032 g/mol