Läs mer
Ciprofibrate Methyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ciprofibrate Methyl Ester |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C14H16Cl2O3/c1-13(2,12(17)18-3)19-10-6-4-9(5-7-10)11-8-14(11,15)16/h4-7,11H,8H2,1-3H3 |
| Formel vikt | 302.0476 |