Läs mer
Ciprofibrate, Mikromol™
Produktkod. 18033770
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
18033770 250 mg
1 options
Produktkod. 18033770 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1141.00
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Ciprofibrate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ciprofibrate
CAS 52214-84-3
Analyt- eller komponentnamn Ciprofibrate
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C13 H14 Cl2 O3
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Ciprofibrate, 2-[4-[(1RS)-2,2-Dichlorocyclopropyl]phenoxy]-2-methylpropanoic acid
InChI formel InChI=1S/C13H14Cl2O3/c1-12(2,11(16)17)18-9-5-3-8(4-6-9)10-7-13(10,14)15/h3-6,10H,7H2,1-2H3,(H,16,17)
LEDER CC(C)(Oc1ccc(cc1)C2CC2(Cl)Cl)C(=O)O
IUPAC-namn 2-[4-(2,2-dichlorocyclopropyl)phenoxy]-2-methylpropanoic acid
Molekylvikt (g/mol) 289.15
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 288.032 g/mol