Läs mer
Ciprofloxacin 100 μg/ml i metanol, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30310637
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30310637 1 ml
1 options
Produktkod. 30310637 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA11668495ME100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ciprofloxacin
CAS 85721-33-1
Analyt- eller komponentnamn Ciprofloxacin
Frakt skick +20 °C
Molekylformel C17 H18 F N3 O3
Koncentration 100 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym 3-Quinolinecarboxylic acid, 1-cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-7-(1-piperazinyl)-, 1-Cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-7-(1-piperazinyl)-3-quinolinecarboxylic acid, 1-Cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-7-(1-piperazinyl)-4-oxo-3-quinoline carboxylic acid, 1-Cyclopropyl-6-fluoro-4-oxo-7-(piperazin-1-yl)-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic acid, AuriPro, BAY-q 3939, Catex, Ciflafin, Cinthocip 500, Ciprine, Cipro IV, Ciprobay 100, Ciprodac, Ciprofloxacillin, Ciprofloxacin, Ciprofloxacine, Ciprolet, Ciprolet DS, Cipromed, Cipronex, Cipropol, Ciproval, Ciprovet, Ciprox, Ciproxim, Ciproxina, Cunesin, Cyclofloxacin, Euciprin, Infu-luxacin, Lipoquin, Novidate, OTO 201, Oftacifox, Otiprio, Procip, Profloxacin, Pulmaquin, Quinox XR, Urociproxin, Enrofloxacin Impurity B
InChI formel InChI=1S/C17H18FN3O3/c18-13-7-11-14(8-15(13)20-5-3-19-4-6-20)21(10-1-2-10)9-12(16(11)22)17(23)24/h7-10,19H,1-6H2,(H,23,24)
LEDER OC(=O)C1=CN(C2CC2)c3cc(N4CCNCC4)c(F)cc3C1=O
IUPAC-namn 1-cyklopropyl-6-fluoro-4-oxo-7-piperazin-1-ylkinolin-3-karboxylsyra
Lösningsmedel eller matris Metanol
Molekylvikt (g/mol) 331.34
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 331,1332 g/mol