Läs mer
Ciprofloxacin, 98 %
Produktkod. 15433929
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15433929 25 g 25g
15423929 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15433929 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J61317.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1891.75 SEK
    1698.65 SEK / 25g
    Save 193.10 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Ett antibakteriellt medel effektivt mot anaeroba bakterier | CAS: 85721-33-1 | C17H18FN3O3 | 331,347 g/mol
Ciprofloxacin, hämmar bakteriellt DNA-gyras (topoisomeras). Hämmar celldelning och orsakar dubbelsträngsbrott i bakteriekromosomen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Ciprofloxacin, hämmar bakteriellt DNA-gyras (topoisomeras). Hämmar celldelning och orsakar dubbelsträngsbrott i bakteriekromosomen.
Löslighet
Löslig i 0,1 N HCl vid 25 mg/ml.
Dåligt
lösligt i DMSO Notes
Research Använd endast: Ej avsedd för diagnostiskt eller terapeutiskt bruk hos djur eller människor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 85721-33-1
Molekylformel C17H18FN3O3
Molekylvikt (g/mol) 331.347
MDL-nummer MFCD00185755
InChI-nyckel MYSWGUAQZAJSOK-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2764
ChEBI CHEBI:100241
IUPAC-namn 1-cyklopropyl-6-fluoro-4-oxo-7-piperazin-1-ylkinolin-3-karboxylsyra
LEDER C1CC1N2C=C(C(=O)C3=CC(=C(C=C32)N4CCNCC4)F)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ciprofloxacin
Typ Ciprofloxacin
Fysisk form Pulver
Smältpunkt 253 °C till 257 °C
Färg Vitt
Kvantitet 25 g
Beilstein 3568352
Merck Index 14,2314
Löslighetsinformation Löslig i 0; 1N HCl vid 25 mg/ml; Dåligt lösligt i DMSO
Formel vikt 331.3
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.