Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Ciprofloxacin, 98 %
Produktkod. 13541640 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning
13541640 25 g Glasflaska
13531640 5 g Glasflaska
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 13541640 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 449620250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1290.84 SEK
    1159.65 SEK / 25g
    Save 131.19 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-11-2026
Ciprofloxacin, CAS# 85721-33-1, är en andra generationens fluorokinolon som visar antibiotikaaktivitet som vanligtvis används mot mottagliga organismer, främst gramnegativa bakterier.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän information
•Ciprofloxacin anses vara en syntetisk bredspektrum andra generationens förening med antibiotikaaktivitet främst mot gramnegativa bakterier
• Det hämmar bakteriellt DNA-gyras och topoisomeras IV, enzymer som är viktiga för DNA-replikation, celldelning och orsakar dubbelsträngsbrott i bakteriekromosomen
Användningsområden
•Ciprofloxacin har mer aktivitet mot gramnegativa bakterier än grampositiva bakterier.
• Ciprofloxacin uppvisar inte korsresistens mellan fluorokinoloner och andra antibiotikaklasser, vilket är fördelaktigt i laboratorieexperiment när andra antibiotika inte längre är effektiva
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 85721-33-1
Molekylformel C17H18FN3O3
Molekylvikt (g/mol) 331.34
InChI-nyckel MYSWGUAQZAJSOK-UHFFFAOYSA-N
Synonym ciprofloxacin, ciprofloxacine, ciprobay, ciproxan, ciprofloxacina, cipro, ciprofloxacino, ciprofloxacinum, cipro iv, bacquinor
PubChem CID 2764
ChEBI CHEBI:100241
IUPAC-namn 1-cyklopropyl-6-fluoro-4-oxo-7-piperazin-1-ylkinolin-3-karboxylsyra
LEDER C1CC1N2C=C(C(=O)C3=CC(=C(C=C32)N4CCNCC4)F)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ciprofloxacin
Analysprocentintervall 97,5 % min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 25 g
Merck Index 15,2313
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig. Andra lösligheter: olöslig i etanol, löslig i het DMSO, löslig i het metanol
Formel vikt 331.34
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.