Läs mer
Ciprofloxacin-d8, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ciprofloxacin-D8 (piperazine D8) |
| CAS | 1130050-35-9 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C17 2H8 H10 F N3 O3 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | Ciprofloxacin-D8 (piperazine D8), 3-Quinolinecarboxylic acid, 1-cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-7-(1-piperazinyl-2,2,3,3,5,5,6,6-d8)-, Ciprofloxacin-d8 |
| InChI formel | InChI=1S/C17H18FN3O3/c18-13-7-11-14(8-15(13)20-5-3-19-4-6-20)21(10-1-2-10)9-12(16(11)22)17(23)24/h7-10,19H,1-6H2,(H,23,24)/i3D2,4D2,5D2,6D2 |
| LEDER | [2H]C1([2H])NC([2H])([2H])C([2H])([2H])N(c2cc3N(C=C(C(=O)O)C(=O)c3cc2F)C4CC4)C1([2H])[2H] |
| IUPAC-namn | 1-cyclopropyl-6-fluoro-7-(2,2,3,3,5,5,6,6-octadeuteriopiperazin-1-yl)-4-oxoquinoline-3-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 339.39 |
| Visa mer |