Läs mer
Ciprofloxacin Etylester, Mikromol™
Beskrivning
Ciprofloxacin Etylester
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ciprofloxacin Ethyl Ester |
| CAS | 105404-65-7 |
| Analyt- eller komponentnamn | Ciprofloxacin Ethyl Ester |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C19 H22 F N3 O3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Ciprofloxacin Ethyl Ester, 1-Cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-7-(1-piperazinyl)-3-quinolinecarboxylic acid ethyl ester |
| InChI formel | InChI=1S/C19H22FN3O3/c1-2-26-19(25)14-11-23(12-3-4-12)16-10-17(22-7-5-21-6-8-22)15(20)9-13(16)18(14)24/h9-12,21H,2-8H2,1H3 |
| LEDER | CCOC(=O)C1=CN(C2CC2)c3cc(N4CCNCC4)c(F)cc3C1=O |
| IUPAC-namn | etyl 1-cyklopropyl-6-fluoro-4-oxo-7-piperazin-1-ylquinolin-3-karboxylat |
| Visa mer |