Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Ciprofloxacinhydrokloridhydrat, 98 %
Produktkod. p-7077646 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
5g
Regleringsinformation: En licens krävs för att köpa denna produkt; KUNGALIG FÖRESKRIFT AV DEN 12 APRIL 1974.
Produktkod. 15535936
Brand: Thermo Scientific Chemicals 456880050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Regleringsinformation: En licens krävs för att köpa denna produkt; KUNGALIG FÖRESKRIFT AV DEN 12 APRIL 1974.
Ciprofloxacinhydrokloridhydrat, CAS # 128074-72-6, är hydratformen av hydrokloridsaltet av ciprofloxacin, ett bredspektrumantibiotikum.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
  • Ciprofloxacin HCl är ett fluorokinolonantibiotikum som verkar genom att binda till bakteriellt DNA-gyras/DNA-topoisomeras, vilket hämmar DNA-replikation och efterföljande bakteriell celldelning
  • Det kan orsaka dubbelsträngade brott i den bakteriella kromosomen
  • Ciprofloxacin HCl är en analog av antibiotikumet nalidixinsyra
  • Fungerar som antibiotikum mot både gram-positiva och gram-negativa bakterier och kan ha svampdödande aktivitet
Användningsområden
  • Används för eliminering av mykoplasma i cellkultur
  • Kan användas för att studera antimikrobiell aktivitet och resistens i laboratoriemiljöer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 128074-72-6
Molekylformel C17H19ClFN3O3
Molekylvikt (g/mol) 367.81
MDL-nummer MFCD00242856
InChI-nyckel DIOIOSKKIYDRIQ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 62998
ChEBI CHEBI:59936
IUPAC-namn 1-cyklopropyl-6-fluor-4-oxo-7-(piperazin-1-yl)-1,4-dihydrokinolin-3-karboxylsyrahydroklorid
LEDER Cl.OC(=O)C1=CN(C2CC2)C2=CC(N3CCNCC3)=C(F)C=C2C1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ciprofloxacin hydrochloride hydrate
Typ Ciprofloxacin Hydrochloride Hydrate
Tändningsrester 0.1% max.
Infrarött spektrum Authentic
Vatten 4.0 to 7.0%
Kvantitet 5 g
Formel vikt 367.81
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.