Läs mer
Ciprofloxacin hydrokloridmonohydrat, LoGiCal
Produktkod. 30458732
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30458732 10 mg
1 options
Produktkod. 30458732 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR0018.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ciprofloxacin Hydrochloride Monohydrate
CAS 86393-32-0
Analyt- eller komponentnamn Ciprofloxacin Hydrochloride Monohydrate
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C17 H18 F N3 O3 . Cl H . H2 O
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 3-Quinolinecarboxylic acid, 1-cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-7-(1-piperazinyl)-, monohydrochloride (9CI), Adiflox, Alcon Cilox, BAY-o 9867, Bacquinor, Bactiflox, Baflox, Baycip, Belmacina, Bernoflox, Cetraxal, Ciflodal, Ciflox, Cifloxin, Cifran, Cilab, Ciloxan, Cimogal, Ciplox, Ciploxx, Ciplus, Ciprecu, Ciprinol, Cipro, Cipro (pharmaceutical), Cipro optic, Ciprobay, Ciprobay Uro, Ciproben 250, Ciprobid, Ciprobiotic, Ciprocin, Ciprocinol, Ciprodar, Ciprofar, Ciproflox, Ciprofloxacin hydrochloride, Ciprogis, Ciprok, Ciprolin, Ciprolon, Cipromax, Cipromid, Cipromycin, Ciproquinol, Ciprowin, Ciproxan, Ciproxin, Ciproxine, Ciriax, Citopcin, Cixan, Corsacin, Cosflox, Cycin, Cyprobay, Eni, Estecina, Fimoflox, Ipiflox, Kenzoflex, Loxan, Medociprin, Microrgan, Mitroken, NSC 620634, Nivoflox, Opthaflox, Probiox, Proflaxin, Proflox, Proksi 250, Proksi 500, Quindrops, Quinolide, Quintor, Rancif, Ringoran, Roxytal, Septicide, Serviflox, Sipro 250, Sophixin Ofteno, Spitacin, Superocin, Unex, Uniflox, Zoxan, Zumaflox, Enrofloxacin Imp. B (EP), Ciprofloxacin Hydrochloride Monohydrate, Enrofloxacin Imp. B (EP) as Hydrochloride Monohydrate, 1-Cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-7-(1-piperazinyl)-3-quinolinecarboxylic acid monohydrochloride monohydrate, Enrofloxacin Impurity B as Hydrochloride Monohydrate
InChI formel InChI=1S/C17H18FN3O3.ClH.H2O/c18-13-7-11-14(8-15(13)20-5-3-19-4-6-20)21(10-1-2-10)9-12(16(11)22)17(23)24;;/h7-10,19H,1-6H2,(H,23,24);1H;1H2
Lösningstyp Snyggt
LEDER O.Cl.OC(=O)C1=CN(C2CC2)c3cc(N4CCNCC4)c(F)cc3C1=O
IUPAC-namn 1-cyklopropyl-6-fluor-4-oxo-7-piperazin-1-ylkinolin-3-karboxylsyra; hydrera; hydroklorid
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 385.82
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 385,1205 g/mol