Läs mer
Ciprofloxacin hydrokloridmonohydrat, Mikromol™
Produktkod. 17972606
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
17972606 500 mg
1 options
Produktkod. 17972606 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0018.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Ciprofloxacin hydrokloridmonohydrat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ciprofloxacin Hydrochloride Monohydrate
CAS 86393-32-0
Analyt- eller komponentnamn Ciprofloxacin Hydrochloride Monohydrate
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C17 H18 F N3 O3 . Cl H . H2 O
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym 3-Quinolinecarboxylic acid, 1-cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-7-(1-piperazinyl)-, monohydrochloride (9CI), Adiflox, Alcon Cilox, BAY-o 9867, Bacquinor, Bactiflox, Baflox, Baycip, Belmacina, Bernoflox, Cetraxal, Ciflodal, Ciflox, Cifloxin, Cifran, Cilab, Ciloxan, Cimogal, Ciplox, Ciploxx, Ciplus, Ciprecu, Ciprinol, Cipro, Cipro (pharmaceutical), Cipro optic, Ciprobay, Ciprobay Uro, Ciproben 250, Ciprobid, Ciprobiotic, Ciprocin, Ciprocinol, Ciprodar, Ciprofar, Ciproflox, Ciprofloxacin hydrochloride, Ciprogis, Ciprok, Ciprolin, Ciprolon, Cipromax, Cipromid, Cipromycin, Ciproquinol, Ciprowin, Ciproxan, Ciproxin, Ciproxine, Ciriax, Citopcin, Cixan, Corsacin, Cosflox, Cycin, Cyprobay, Eni, Estecina, Fimoflox, Ipiflox, Kenzoflex, Loxan, Medociprin, Microrgan, Mitroken, NSC 620634, Nivoflox, Opthaflox, Probiox, Proflaxin, Proflox, Proksi 250, Proksi 500, Quindrops, Quinolide, Quintor, Rancif, Ringoran, Roxytal, Septicide, Serviflox, Sipro 250, Sophixin Ofteno, Spitacin, Superocin, Unex, Uniflox, Zoxan, Zumaflox, Enrofloxacin Imp. B (EP), Ciprofloxacin Hydrochloride Monohydrate, Enrofloxacin Imp. B (EP) as Hydrochloride Monohydrate, 1-Cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-7-(1-piperazinyl)-3-quinolinecarboxylic acid monohydrochloride monohydrate, Enrofloxacin Impurity B as Hydrochloride Monohydrate
InChI formel InChI=1S/C17H18FN3O3.ClH.H2O/c18-13-7-11-14(8-15(13)20-5-3-19-4-6-20)21(10-1-2-10)9-12(16(11)22)17(23)24;;/h7-10,19H,1-6H2,(H,23,24);1H;1H2
LEDER O.Cl.OC(=O)C1=CN(C2CC2)c3cc(N4CCNCC4)c(F)cc3C1=O
IUPAC-namn 1-cyklopropyl-6-fluor-4-oxo-7-piperazin-1-ylkinolin-3-karboxylsyra; hydrera; hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 385.82
Kvantitet 500 mg
Formel vikt 385,1205 g/mol