Läs mer
Ciprofloxacin hydrokloridmonohydrat
Beskrivning
Ciprofloxacin hydroklorid har föreslagits som behandling för ett brett spektrum av infektioner orsakade av mottagliga organismer, inklusive infektioner i urinvägar, luftvägar och mag-tarmkanaler, gonorré och septikemi. Nalidixsyra-analog.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Ciprofloxacin hydroklorid har föreslagits som behandling för ett brett spektrum av infektioner orsakade av mottagliga organismer, inklusive infektioner i urinvägar, luftvägar och mag-tarmkanalen, gonorré och septikemi. Kan ges oralt eller ges via intravenös infusion. Nalidixsyra-analog.
Löslighet
Löslig i vatten (35 mg/ml).
Anteckningar
Endast forskningsanvändning: Ej avsedd för diagnostik eller terapeutisk användning hos djur eller människor.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ciprofloxacin hydrochloride |
| Typ | Ciprofloxacin hydroklorid |
| Fysisk form | Lyofiliserat pulver |
| Färg | Vit/gul |
| Kvantitet | 5 g |
| Merck Index | 14,2314 |
| Löslighetsinformation | Löslig i vatten (35 mg/ml). |
| Formel vikt | 385,82 (367,80 Vattenfri) |
RUO– Endast forskningsanvändning