Läs mer
Ciprofloxacin hydrokloridmonohydrat, TRC
Produktkod. 30134186
Change view
Kvantitet:
250 mg
2.5 g
10 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30134186 10 g -
30003368 2.5 g 2.5g
17933385 250 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30134186 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC48250310G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 86393-32-0
Molekylformel C17 H18 F N3 O3 . Cl H . H2 O
Molekylvikt (g/mol) 385.82
Synonym Ciprofloxacin Hydrochloride Monohydrate, Enrofloxacin Imp. B (EP) as Hydrochloride Monohydrate, 1-Cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-7-(1-piperazinyl)-3-quinolinecarboxylic acid monohydrochloride monohydrate
IUPAC-namn 1-cyklopropyl-6-fluor-4-oxo-7-piperazin-1-ylkinolin-3-karboxylsyra; hydrera; hydroklorid
LEDER O.Cl.OC(=O)C1=CN(C2CC2)c3cc(N4CCNCC4)c(F)cc3C1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ciprofloxacin Hydrochloride Monohydrate
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C17H18FN3O3.ClH.H2O/c18-13-7-11-14(8-15(13)20-5-3-19-4-6-20)21(10-1-2-10)9-12(16(11)22)17(23)24;;/h7-10,19H,1-6H2,(H,23,24);1H;1H2
Formel vikt 385.1205
Procent renhet >95%