Beskrivning
Under en bakteries spridningsfas sker en segmentell vridning och avvridning av kromosomerna. Ett enzym som kallas DNA-gyras spelar en avgörande roll i denna process. Ciprofloxacin hämmar detta DNA-gyras på ett sätt som stoppar bakteriens metabolism, eftersom vital information inte längre kan avläsas från bakteriekromosomen. I slutändan påverkar det DNA-replikation och celldelning.
Ciprofloxacin används oftast för att behandla infektioner i hud, ben, bihålor, lungor, buken och urinblåsan. Det kan också användas för att behandla vissa sexuellt överförbara infektioner. Dessutom kan ciprofloxacin användas efter exponering för inandning av mjältbrand för att minska risken för att utveckla en infektion.
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Ciprofloxacin |
| Fysisk form | Pulver |
| pH | 3,7 (2 % vattenlösning) (litteratur) |
| Smältpunkt | 313 °C till 322 °C |
| Kvantitet | 5 g |
| Löslighetsinformation | Buljonglösningar kan tillagas i vatten eller 0,1M NaOH (1–10 mg/ml). |
| Formel vikt | 367,8 g/mol (anhyd) |
| Kvalitet | Not Available |