Läs mer
Ciprofloxacin hydroklorid, MP Biomedicals™
Produktkod. 17620927 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Kvantitet:
5 g
25 g
50 g
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. 17620927
Brand: MP Biomedicals 0219902025
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Mycket effektiv mot ett brett spektrum av bakterier och mykoplasma. Ciprofloxacin hydroklorid, MP Biomedicals är ett fluorerat kinolon antibakteriellt medel. Används vanligtvis i –12-20 dagar i cellodlingsmedier, med mediet byts var tredje
Under en bakteries spridningsfas sker en segmentell vridning och avvridning av kromosomerna. Ett enzym som kallas DNA-gyras spelar en avgörande roll i denna process. Ciprofloxacin hämmar detta DNA-gyras på ett sätt som stoppar bakteriens metabolism, eftersom vital information inte längre kan avläsas från bakteriekromosomen. I slutändan påverkar det DNA-replikation och celldelning.
Ciprofloxacin används oftast för att behandla infektioner i hud, ben, bihålor, lungor, buken och urinblåsan. Det kan också användas för att behandla vissa sexuellt överförbara infektioner. Dessutom kan ciprofloxacin användas efter exponering för inandning av mjältbrand för att minska risken för att utveckla en infektion.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 86393-32-0
Molekylformel C17H21ClFN3O4
Molekylvikt (g/mol) 385.82
MDL-nummer MFCD00242856
InChI-nyckel ARPUHYJMCVWYCZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym Cipro, Ciproxan, 1-Cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-7-(1-piperzinyl)-3-quinolinecarboxylic acid HCl H2O
PubChem CID 62998
ChEBI CHEBI:59936
IUPAC-namn väte 1-cyklopropyl-6-fluor-4-oxo-7-(piperazin-1-yl)-1,4-dihydrokinolin-3-karboxylsyrahydratklorid
LEDER [H+].O.[Cl-].OC(=O)C1=CN(C2CC2)C2=CC(N3CCNCC3)=C(F)C=C2C1=O
Specifikationer
Fysisk form Pulver
pH 3.7 (2% aq. soln.) (literature)
Smältpunkt 313°C to 322°C
Kvantitet 25 g
Löslighetsinformation Stock solutions can be prepared in water or 0.1M NaOH (1-10mg/mL).
Formel vikt 367.8g/mol (anhyd.)