Läs mer
Ciprofloxacin hydroklorid, MP Biomedicals™
Produktkod. 17630927 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
50 g
Förpackningsstorlek:
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
17630927 50 g -
11416981 5 g 5g
17620927 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17630927 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219902050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3890.00 SEK
    3703.93 SEK / 50g
    Save 186.07 SEK
    4% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-01-2027
Mycket effektiv mot ett brett spektrum av bakterier och mykoplasma. Ciprofloxacin hydroklorid, MP Biomedicals är ett fluorerat kinolon antibakteriellt medel. Används vanligtvis i –12-20 dagar i cellodlingsmedier, med mediet byts var tredje
Under en bakteries spridningsfas sker en segmentell vridning och avvridning av kromosomerna. Ett enzym som kallas DNA-gyras spelar en avgörande roll i denna process. Ciprofloxacin hämmar detta DNA-gyras på ett sätt som stoppar bakteriens metabolism, eftersom vital information inte längre kan avläsas från bakteriekromosomen. I slutändan påverkar det DNA-replikation och celldelning.
Ciprofloxacin används oftast för att behandla infektioner i hud, ben, bihålor, lungor, buken och urinblåsan. Det kan också användas för att behandla vissa sexuellt överförbara infektioner. Dessutom kan ciprofloxacin användas efter exponering för inandning av mjältbrand för att minska risken för att utveckla en infektion.
Kemiska identifierare
CAS 86393-32-0
Molekylformel C17H21ClFN3O4
Molekylvikt (g/mol) 385.82
MDL-nummer MFCD00242856
InChI-nyckel ARPUHYJMCVWYCZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym Cipro, Ciproxan, 1-Cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-7-(1-piperzinyl)-3-quinolinecarboxylic acid HCl H2O
PubChem CID 62998
ChEBI CHEBI:59936
IUPAC-namn väte 1-cyklopropyl-6-fluor-4-oxo-7-(piperazin-1-yl)-1,4-dihydrokinolin-3-karboxylsyrahydratklorid
LEDER [H+].O.[Cl-].OC(=O)C1=CN(C2CC2)C2=CC(N3CCNCC3)=C(F)C=C2C1=O
Specifikationer
Typ Ciprofloxacin
Fysisk form Pulver
pH 3,7 (2 % vattenlösning) (litteratur)
Smältpunkt 313 °C till 322 °C
Kvantitet 50 g
Löslighetsinformation Buljonglösningar kan tillagas i vatten eller 0,1M NaOH (1–10 mg/ml).
Formel vikt 367,8 g/mol (anhyd)
Kvalitet Not Available