Läs mer
Ciprofloxacin Isopropyl Ester, Mikromol™
Beskrivning
Ciprofloxacin Isopropyl Ester
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ciprofloxacin Isopropyl Ester |
| CAS | 1427036-10-9 |
| Analyt- eller komponentnamn | Ciprofloxacin Isopropyl Ester |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C20 H24 F N3 O3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Ciprofloxacin Isopropyl Ester, 1-Cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-7-(1-piperazinyl)-3-quinolinecarboxylic acid 1-methylethyl ester |
| InChI formel | InChI=1S/C20H24FN3O3/c1-12(2)27-20(26)15-11-24(13-3-4-13)17-10-18(23-7-5-22-6-8-23)16(21)9-14(17)19(15)25/h9-13,22H,3-8H2,1-2H3 |
| LEDER | CC(C)OC(=O)C1=CN(C2CC2)c3cc(N4CCNCC4)c(F)cc3C1=O |
| IUPAC-namn | propan-2-yl 1-cyclopropyl-6-fluoro-4-oxo-7-piperazin-1-ylquinoline-3-carboxylate |
| Visa mer |