Läs mer
Ciprofloxacin, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Ciprofloxacin |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C17H18FN3O3/c18-13-7-11-14(8-15(13)20-5-3-19-4-6-20)21(10-1-2-10)9-12(16(11)22)17(23)24/h7-10,19H,1-6H2,(H,23,24) |
| Formel vikt | 331.1332 |
| Procent renhet | >95% |