Läs mer
Ciproxifan Maleate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ciproxifan Maleate |
| CAS | 184025-19-2 |
| Molekylformel | C16 H18 N2 O2 . C4 H4 O4 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | Cyclopropyl[4-[3-(1H-imidazol-4-yl)propoxy]phenyl]-Methanone (2Z)-2-Butenedioate, FUB359 Maleate |
| InChI formel | InChI=1S/C16H18N2O2.C4H4O4/c19-16(12-3-4-12)13-5-7-15(8-6-13)20-9-1-2-14-10-17-11-18-14;5-3(6)1-2-4(7)8/h5-8,10-12H,1-4,9H2,(H,17,18);1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1- |
| LEDER | OC(=O)\C=C/C(=O)O.O=C(C1CC1)c2ccc(OCCCc3c[nH]cn3)cc2 |
| IUPAC-namn | (Z)-but-2-enedioic acid;cyclopropyl-[4-[3-(1H-imidazol-4-yl)propoxy]phenyl]methanone |
| Molekylvikt (g/mol) | 386.4 |
| Formel vikt | 386.1478 |