Läs mer
Tocris Bioscience™ Cirazoline hydrochloride
Beskrivning
Selective α1 agonist.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cirazoline hydrochloride |
| CAS | 40600-13-3 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Molekylformel | C13H17ClN2O |
| Formel vikt | 252.74 |
| Renhet | >99% |
| Molekylvikt (g/mol) | 252.742 |