Läs mer
MP Biomedicals™ CIRCLEGROW™ Kapslar, molekylärbiologicertifierade
Handla allt MP Biomedicals ProdukterBeskrivning
- Inkapslat tillväxtmedium för tillväxt av E.coli
- Förlänger plasmidproduktionen efter logfas/li>
- Förbättrade bakteriella medier
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | 15 °C till 30 °C |
| Formatera | Kapsel |
| Kvalitet | Molekylärbiologi betyg |
| Produkttyp | Mikrobiologimedia |
| Formulering | Jästextrakt, tryptonbuljong, vitaminer, biologiska buffertar har tillsatts för korrekt pH-justering |
| För användning med (applikation) | För tillväxt av Escherichia coli och certifierad för plasmid och andra bakteriekulturer i flytande medium |
| Förpackningstyp | Behållare |
| Kvantitet | 250 kapslar |