Läs mer
Brady™ Strömbrytarlås
Produktkod. 11781945 Handla allt Brady Produkter
Change view
Färg:
Rött
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
11781945 Rött Varje
1 options
Produktkod. 11781945 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 090853
I lager
Circuit Breaker Lockout erbjuder en säker och effektiv metod för att låsa ut europeiska strömbrytare.
  • Unik - kräver inga verktyg för att installera.
  • Lockouten monteras enkelt med hjälp av en tryckknapp.
  • Lockouten i dragstångsstil har ett tumhjul för snabb applicering.
Specifikationer
Produkttyp Strömbrytarlås
Alternativt artikelnummer ELEC. KRETSBRYTARE L/O EURO TB EA
Färg Rött
Material Glasfylld Nylon
Certifikat och efterlevnad OSHA 1910.147
Beskrivning Miniatyr kretsbrytare låsningar - Tie-Bar
Diameter (engelska) 0,95 tum
Diameter (engelska) Shackle 0,28 tum.
Diameter (metrisk) 24.13 mm
Diameter (metrisk) bygel 7 mm
Mått (D x B x H) 12.70 x 31.24 x 54.91 mm
För användning med (applikation) Lockout Tagout
Höjd (engelska) 2,16 tum.
Höjd (metrisk) 54.91 mm
Material (bygel) Glasfylld Nylon
Kvantitet 1 st
Bredd (engelska) 1,23 tum.
Bredd (metrisk) 31.24 mm