Learn More
Heinz Herenz Cirkulära överdragsglas
Description
- Runda glasögon
Specifications
Specifications
| Produkttyp | Coverslip |
| Form | Cirkel |
| Material | Borsilikatglas |
| Längd (metrisk) | 14 mm |
| Bredd (metrisk) | 14 mm |
| Tjocklek (metrisk) | 1 mm |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Disponibel | För engångsbruk |