Läs mer
Heinz Herenz Circular Cover Glasses
Beskrivning
- Round cover glasses
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Coverslip |
| Form | Circle |
| Material | Borosilicate Glass |
| Längd (metrisk) | 24 mm |
| Bredd (metrisk) | 25 mm |
| Tjocklek (metrisk) | 1 mm |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Disponibel | Single-use |