Läs mer
Heinz Herenz Circular Cover Glasses
Produktkod. p-200111928
Bredd (metrisk):
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
18 mm
20 mm
22 mm
24 mm
25 mm
30 mm
32 mm
Produktkod. 30158480
Brand: Heinz Herenz 1051199
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Circular cover glasses.
  • Round cover glasses
Specifikationer
Produkttyp Coverslip
Form Circle
Material Borosilicate Glass
Bredd (metrisk) 10 mm
Tjocklek (metrisk) 1 mm
Sterilitet Non-sterile
Disponibel Single-use