Läs mer
Karl Hecht™ Cirkulära täckglas i lådor
Produktkod. 15893437
Change view
13 mm diameter
Produktkod.
15893437 13 mm diameter
1 options
Produktkod. 15893437 Leverantör Karl Hecht™ Leverantörsnummer 41001113
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1811.25 SEK
    793.27 SEK / Paket med 1000
    Save 1017.98 SEK
    56% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ett utmärkt tillbehör för mikroskopi och färgningsapplikationer.
  • Levereras i plastkartonger om 100 st
  • Tjocklek 1, 0,13 till 0,16 mm
  • CE-märkning
  • 13 mm diameter
Specifikationer
Form Cirkel
Material Glas
Tjocklek (metrisk) #1 (0,13 till 0,16 mm)
Diameter (metrisk) 13 mm
För användning med (applikation) Mikroskopi, färgning
Certifikat CE-märkning
Kvantitet 100/kartong