Beskrivning
- Överskådliga kontrollelement, stor LED-display, membranknappsats och fönster för övervakning av den härdande vätskenivån
- Funktion för automatisk start och avstängning
- Temperaturintervall från -10 °C till 40 °C
- Temperaturstabilitet av± 0,5 K
- Kylkapacitet vid +20 °C; 350 W - mätt med etanol
Specifikationer
Specifikationer
| Kylkapacitet | 350 W (vid +20 °C) |
| Temperaturområde | -10 °C till +40 °C |
| Typ | Kylcirkulatorer |
| Visa | LED |
| Modell | Hei-CHILL 350 |
| Pluggtyp | EU |
| Temperaturstabilitet | ±0,5 K |
| Mått (D x B x H) | 430 x 240 x 500 mm |