Läs mer
Cirsimaritin, MedChemExpress
Produktkod. 16451758
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
Produktkod. Kvantitet
16451758 5 mg
1 options
Produktkod. 16451758 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYN6648
MedChemExpress Cirsimaritin binds weakly to the benzodiazepine site on GABAA receptors, with antidepressant, anxiolytic and antinociceptive activities.
Cirsimaritin binds weakly to the benzodiazepine site on GABAA receptors, with antidepressant, anxiolytic and antinociceptive activities.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cirsimaritin
CAS 6601-62-3
Färg Brown
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C17H14O6
Kvantitet 5 mg
Löslighetsinformation DMSO : 22.73 mg/mL (72.32 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C1C=C(C2=CC=C(O)C=C2)OC3=CC(OC)=C(OC)C(O)=C13
Molekylvikt (g/mol) 314.29
Formel vikt 314.29
Procent renhet 98.18%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation