Läs mer
cis-(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl Tranexamic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | cis-(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl Tranexamic Acid |
| CAS | 847416-70-0 |
| Molekylformel | C13H23NO4 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | cis-4-[[[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]amino]methyl]-cyclohexanecarboxylic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C13H23NO4/c1-13(2,3)18-12(17)14-8-9-4-6-10(7-5-9)11(15)16/h9-10H,4-8H2,1-3H3,(H,14,17)(H,15,16)/t9-,10+ |
| LEDER | CC(C)(C)OC(=O)NC[C@@H]1CC[C@@H](CC1)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 4-[[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]methyl]cyclohexane-1-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 257.33 |
| Formel vikt | 257.1627 |