Läs mer
cis-1,2,3,4-Tetrahydro-1-phenyl-4-isoquinolinol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | cis-1,2,3,4-Tetrahydro-1-phenyl-4-isoquinolinol |
| CAS | 90861-85-1 |
| Molekylformel | C15H15NO |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | (1R,4S)-rel-1,2,3,4-Tetrahydro-1-phenyl-4-isoquinolinol |
| InChI formel | InChI=1S/C15H15NO/c17-14-10-16-15(11-6-2-1-3-7-11)13-9-5-4-8-12(13)14/h1-9,14-17H,10H2/t14-,15-/m0/s1 |
| LEDER | O[C@H]1CN[C@@H](c2ccccc2)c3ccccc13 |
| IUPAC-namn | (1S,4R)-1-phenyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-4-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 225.29 |
| Formel vikt | 225.1154 |