Läs mer
cis-1,2,3,6-Tetrahydrophthalic anhydride, 98%, ACROS Organics™
Produktkod. 10347240 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
1kg; Plastic bottle
Produktkod.
10347240 1kg; Plastic bottle
1 options
Produktkod. 10347240 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 159720010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material cis-1,2,3,6-Tetrahydrophthalic anhydride
CAS 935-79-5
Smältpunkt 98°C to 102°C
Färg White
Densitet 156g/mL
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Plastic bottle
Molekylformel C8H8O3
MDL-nummer MFCD00005916
Kvantitet 1 kg
Beilstein 17, 462
Synonym cis-1,2,3,6-tetrahydrophthalic anhydride, cis-4-cyclohexene-1,2-dicarboxylic anhydride, 3ar,7as-rel-3a,4,7,7a-tetrahydroisobenzofuran-1,3-dione, unii-w9q4666nos, cis-3a,4,7,7a-tetrahydro-1,3-isobenzofurandione, 1,3-isobenzofurandione, 3a,4,7,7a-tetrahydro-, 3ar,7as-rel, 1,3-isobenzofurandione, 3a,4,7,7a-tetrahydro-, cis, 3ar,7as-3a,4,7,7a-tetrahydroisobenzofuran-1,3-dione, tetrahydrophthalic anhydride, cis, 3as,7ar-3a,4,7,7a-tetrahydroisobenzofuran-1,3-dione
InChI-nyckel KMOUUZVZFBCRAM-OLQVQODUSA-N
LEDER C1C=CCC2C1C(=O)OC2=O
IUPAC-namn (3aS,7aR)-3a,4,7,7a-tetrahydro-2-benzofuran-1,3-dione
Molekylvikt (g/mol) 152.149
PubChem CID 98495
Formel vikt 152.15
Procent renhet ≥97.5%
Fysisk form Flakes