Läs mer
cis-1,2,3,6-tetrahydroftalimid, 96 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10625382 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
100 g
250 g
1 kg
Förpackning:
Glasflaska
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
250g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10625382 100 g Plastflaska 100g
10615382 5 g Glasflaska 5g
10091590 250 g Plastflaska 250g
10331144 1 kg Plastflaska 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10625382 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 138231000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 1469-48-3
Molekylformel C8H9NO2
Molekylvikt (g/mol) 151.16
MDL-nummer MFCD00005880
InChI-nyckel CIFFBTOJCKSRJY-OLQVQODUSA-N
Synonym cis-1,2,3,6-tetrahydrophthalimide, cis-3a,4,7,7a-tetrahydro-1h-isoindole-1,3 2h-dione, cis-4-cyclohexene-1,2-dicarboximide, cis-tetrahydrophthalimide, unii-es57d28o1u, 4-cyclohexene-1,2-dicarboximide, cis, cis-.delta.4-tetrahydrophthalimide, 1h-isoindole-1,3 2h-dione, 3a,4,7,7a-tetrahydro-, cis, 1h-isoindole-1,3 2h-dione, 3a,4,7,7a-tetrahydro-, 3ar,7as-rel, 3ar,7as-3a,4,7,7a-tetrahydroisoindole-1,3-dione
PubChem CID 92888
IUPAC-namn (3aR,7aS)-3a,4,7,7a-tetrahydroisoindol-1,3-dion
LEDER C1C=CCC2C1C(=O)NC2=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material cis-1,2,3,6-Tetrahydrophthalimide
Namnnotering 96%
Smältpunkt 131,0 °C till 138,0 °C
Färg Beige till brun-gul eller gul
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 96%
Förpackning Plastflaska
Kvantitet 100 g
Formel vikt 151.16
Procent renhet 96%
Fysisk form Pulver eller flingor
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • cis-1,2,3,6-Tetrahydrophthalimide
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.