Läs mer
cis-1,2-Bis(difenylfosfino)etylen, 97 %
Produktkod. 11422888
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11422888 5 g 5g
11412888 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11422888 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A16859.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
CAS: 983-80-2 | C26H22P2 | 396,41 g/mol
Intermediär i organiska synteser.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Intermediär i organiska synteser.
Löslighet Olösligt i vatten
.
Anteckningar
Air Sensitive. Förvaras svalt, torrt i väl tillsluten behållare. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 983-80-2
Molekylformel C26H22P2
Molekylvikt (g/mol) 396.41
MDL-nummer MFCD00003046 MFCD00063219
InChI-nyckel NCKJIJSEWKIXAT-DQRAZIAOSA-N
Synonym cis-1,2-bis diphenylphosphino ethylene, z-1,2-bis diphenylphosphino ethene, cis-1,2-bis diphenylphosphino ethene, cis-vinylenebis diphenylphosphine, trans-1,2-bis diphenylphosphinyl ethylene, trans-vinylenebis diphenylphosphine, z-2-diphenylphosphanyl ethenyl diphenylphosphane, dppv, phosphine, trans
PubChem CID 2733415
LEDER C(=C\P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)\P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material cis-1,2-Bis(diphenylphosphino)ethylene
Smältpunkt 122 °C till 126 °C
Kvantitet 5 g
Beilstein 757792
Känslighet Luftkänslig
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
IUPAC-namn [(Z)-2-difenylfosfanyletenyl]-difenylfosfan
Formel vikt 396.41
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.