Läs mer
cis-1,2-cyklohexanedikarboxylanhydrid, 99 %
Product Code. 10766391 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
250 g
1 kg
2.5 kg
Förpackning:
Glasflaska
Unit Size:
1kg
2.5kg
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet Förpackning Unit Size
10766391 250 g Glasflaska 250g
10583701 1 kg Glasflaska 1kg
10157703 2.5 kg Glasflaska 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 10766391 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 154032500
 Begränsad artikel
Add to basket
CAS: 13149-00-3 | C8H10O3 | 154,17 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 13149-00-3
Molekylformel C8H10O3
Molekylvikt (g/mol) 154.17
MDL-nummer MFCD00005926
InChI-nyckel MUTGBJKUEZFXGO-OLQVQODUSA-N
Synonym cis-hexahydroisobenzofuran-1,3-dione, cis-1,2-cyclohexanedicarboxylic anhydride, cis-hexahydrophthalic anhydride, unii-b52z7tnv87, cis-cyclohexane-1,2-dicarboxylic anhydride, hexahydrophthalic anhydride, cis, 3ar,7as-hexahydro-2-benzofuran-1,3-dione, 1,3-isobenzofurandione, hexahydro-, 3ar,7as-rel, 3ar,7as-hexahydroisobenzofuran-1,3-dione, 1,3-isobenzofurandione, hexahydro-, cis
PubChem CID 641660
IUPAC-namn (3aS,7aR)-3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-2-bensofuran-1,3-dion
LEDER C1CCC2C(C1)C(=O)OC2=O
Specifications
Kemiskt namn eller material cis-1, 2-Cyclohexanedicarboxylic anhydride
Smältpunkt 29,0 °C till 32,0 °C
Färg Vitt
Kokpunkt 296,0 °C
Flampunkt 143 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 250 g
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: hydrolyserar. Andra lösligheter: blandbart med bensen, toluen, aceton, ccl4, kloroform, etanol, etylacetat, lätt lösligt i petroleumeter
Viskositet 26 mPa (50 °C)
Formel vikt 154.17
Procent renhet 99%
Fysisk form Kristallint lågsmältande fast ämne
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • cis-1,2-Cyclohexanedicarboxylic anhydride
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Hazard Statement
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Precautionary Statement
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.