Läs mer
cis-1,2-cyklohexandiol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10412855 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10412855 5 g Glasflaska 5g
10003450 1 g Glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10412855 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 300970050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1792-81-0 | C6H12O2 | 116.16 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1792-81-0
Molekylformel C6H12O2
Molekylvikt (g/mol) 116.16
MDL-nummer MFCD00064944
InChI-nyckel PFURGBBHAOXLIO-OLQVQODUSA-N
Synonym cis-1,2-cyclohexanediol, cis-cyclohexane-1,2-diol, grandidentol, cis-1,2-dihydroxycyclohexane, 1r,2s-cyclohexane-1,2-diol, 1,2-cyclohexanediol, cis, 1,2-cyclohexanediol, cis-8ci 9ci, 1,2-cyclohexanediol, 1r,2s-rel, cis-1,2-cyclohexandiol, 1alpha,2alpha-cyclohexanediol
PubChem CID 92903
ChEBI CHEBI:32329
IUPAC-namn (IR,2S)-cyklohexan-1,2-diol
LEDER C1CCC(C(C1)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material cis-1, 2-Cyclohexanediol
Smältpunkt 98°C to 101°C
Färg Vit till Beige
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C6H10(OH)2
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Solubility in water: slightly soluble in water
Formel vikt 116.16
Procent renhet 99%
Fysisk form Crystalline Flakes or Powder
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.