Läs mer
cis-1,2-cyklopentanediol, 98 %
Produktkod. 10444935 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10444935 5 g Glasflaska 5g
10013750 1 g Glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10444935 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 310290050
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
CAS: 5057-98-7 | C5H10O2 | 102,13 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5057-98-7
Molekylformel C5H10O2
Molekylvikt (g/mol) 102.13
MDL-nummer MFCD00134192
InChI-nyckel VCVOSERVUCJNPR-SYDPRGILSA-N
Synonym cis-1,2-cyclopentanediol, cis-cyclopentane-1,2-diol, cis-1,2-dihydroxycyclopentane, 1r,2s-cyclopentane-1,2-diol, 1s,2r cyclopentane-1,2-diol, cis-1,2-cyclopentandiol, 1,2-cis-cyclopentanediol, cis-1,2-cyclopen-tanediol, cis-cyclopenten-1,2-diol, 1alpha,2alpha-cyclopentanediol
PubChem CID 2733293
IUPAC-namn (lR,2S)-cyklopentan-1,2-diol
LEDER C1CC(C(C1)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material cis-1,2-Cyclopentanediol
Smältpunkt 32,0 °C till 33,0 °C
Färg Gult
Kokpunkt 83,0 °C till 83,5 °C (5,0 mmHg)
Flampunkt >110 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C5H8(OH)2
Brytningsindex 1,4770 till 1,4790
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: delvis löslig i vatten.
Formel vikt 102.13
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska efter smältning
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.