Läs mer
(±)-cis-1,2-Diaminocyklohexan, 97 %
Produktkod. 10778425 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10778425 5 g Glasflaska 5g
10244544 1 g Glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10778425 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 248660050
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 15-12-2026
CAS: 1436-59-5 | C6H14N2 | 114,19 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1436-59-5
Molekylformel C6H14N2
Molekylvikt (g/mol) 114.19
MDL-nummer MFCD00063746
InChI-nyckel SSJXIUAHEKJCMH-UHFFFAOYNA-N
Synonym cis-1,2-diaminocyclohexane, cis-1,2-cyclohexanediamine, 1r,2s-cyclohexane-1,2-diamine, unii-r0zn6k26ep, cis-cyclohexane-1,2-diamine, 1,2-diaminocyclohexane, cis, r0zn6k26ep, 1,2-cyclohexanediamine, 1r,2s-rel, 1,2-cyclohexanediamine #, cis-1,2-cyclohexandiamine
PubChem CID 342917
LEDER NC1CCCCC1N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (±)-cis-1, 2-Diaminocyclohexane
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Färg Brun
Densitet 0.9520g/mL, 0.952
Kokpunkt 92,0 °C (14,0 Mbar)
Flampunkt 70 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1,4930 till 1,4960 (20 °C, 589 nm)
Kvantitet 5 g
IUPAC-namn cyklohexan-1,2-diamin
Formel vikt 114.19
Procent renhet 97%
Fysisk form Lågt smältande fast ämne
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • (+/-)-cis-1,2-Diaminocyclohexane
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.