Läs mer
cis-1,3,3-Trikloro-1-propen (cis-transblandning, ~70 % Z), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | cis-1,3,3-Trichloro-1-propene |
| CAS | 2953-50-6 |
| Molekylformel | C3H3Cl3 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | (Z)-1,3,3-Trichloro-1-propene |
| InChI formel | InChI=1S/C3H3Cl3/c4-2-1-3(5)6/h1-3H/b2-1- |
| LEDER | Cl\C=C/C(Cl)Cl |
| IUPAC-namn | (Z)-1,3,3-trikloprop-1-en |
| Molekylvikt (g/mol) | 145.41 |
| Formel vikt | 143.93 |