missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

cis-1,3,3-Trichloro-1-propene (cis-trans mixture, ~70% Z), TRC

Produktkod. 30454428
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30454428 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30454428 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT77394510MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material cis-1,3,3-Trichloro-1-propene
CAS 2953-50-6
Molekylformel C3H3Cl3
Kvantitet 10 mg
Synonym (Z)-1,3,3-Trichloro-1-propene
InChI formel InChI=1S/C3H3Cl3/c4-2-1-3(5)6/h1-3H/b2-1-
LEDER Cl\C=C/C(Cl)Cl
IUPAC-namn (Z)-1,3,3-trichloroprop-1-ene
Molekylvikt (g/mol) 145.41
Formel vikt 143.93
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.