Läs mer
cis-1-(3-kloroallyl)-3,5,7-triaza-1-azoniaadamantanklorid, TRC
Produktkod. 30138524
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30138524 5 g
30133900 10 g
30008868 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30138524 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC3642305G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 51229-78-8
Molekylformel C9 H16 Cl N4 . Cl
Molekylvikt (g/mol) 251.16
Synonym 3,5,7-Triaza-1-azoniatricyclo[3.3.1.13,7]decane, 1-(3-chloro-2-propenyl)-, chloride, (Z)-, 3,5,7-Triaza-1-azoniatricyclo[3.3.1.13,7]decane, 1-[(2Z)-3-chloro-2-propenyl]-, chloride (9CI), 1,3,5,7-Tetraazatricyclo[3.3.1.13,7]decane, 3,5,7-triaza-1-azoniatricyclo[3.3.1.13,7]decane deriv., Dowicil 200, cis-1-(3-Chloroallyl)-3,5,7-triaza-1-azoniaadamantane chloride, cis-1-(3-Chloroallyl)-3,5,7-triaza-1-azoniaadamantantane chloride, cis-CTAC, Quaternium 15, 3,5,7-Triaza-1-azoniatricyclo[3.3.1.13,7]decane, 1-[(2Z)-3-chloro-2-propen-1-yl]-, chloride (1:1) (ACI)
IUPAC-namn 1-[(Z)-3-kloroprop-2-enyl]-3,5,7-triaza-1-azoniatricyklo[3.3.1.13,7]dekan; klorid
LEDER [Cl-].Cl\C=C/C[N+]12CN3CN(CN(C3)C1)C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-cis-3-Chloroallyl-3,5,7-triaza-1-azonia-adamantane chloride
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C9H16ClN4.ClH/c10-2-1-3-14-7-11-4-12(8-14)6-13(5-11)9-14;/h1-2H,3-9H2;1H/q+1;/p-1/b2-1-;
Formel vikt 250.0752