Läs mer
cis-1,3-Dibenzyl-2-imidazolidone-4,5-dicarboxylic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | cis-1,3-Dibenzyl-2-imidazolidone-4,5-dicarboxylic Acid |
| CAS | 51591-75-4 |
| Molekylformel | C19H18N2O5 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | cis-1,3-Dibenzyl-2-oxo-4,5-imidazolidinedicarboxylic Acid, cis-2-oxo-1,3-Bis(phenylmethyl)-4,5-Imidazolidinedicarboxylic Acid, (4R,5S)-rel-2-Oxo-1,3-Bis(phenylmethyl)-4,5-imidazolidinedicarboxylic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C19H18N2O5/c22-17(23)15-16(18(24)25)21(12-14-9-5-2-6-10-14)19(26)20(15)11-13-7-3-1-4-8-13/h1-10,15-16H,11-12H2,(H,22,23)(H,24,25)/t15-,16+ |
| LEDER | OC(=O)[C@@H]1[C@@H](N(Cc2ccccc2)C(=O)N1Cc3ccccc3)C(=O)O |
| Molekylvikt (g/mol) | 354.36 |