Läs mer
cis-1,3-O-Benzylidenglycerol, TRC
Produktkod. 30339363
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30339363 25 g
1 options
Produktkod. 30339363 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB27927525G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material cis-1,3-O-Benzylideneglycerol
CAS 4141-19-9
Molekylformel C10 H12 O3
Kvantitet 25 g
Synonym 1,3-Dioxan-5-ol, 2-phenyl-, cis-, m-Dioxan-5-ol, 2-phenyl-, cis- (8CI), cis-2-Phenyl-1,3-dioxan-5-ol, cis-1,3-O-Benzylideneglycerol, cis-5-Hydroxy-2-phenyl-1,3-dioxane
InChI formel InChI=1S/C10H12O3/c11-9-6-12-10(13-7-9)8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9-11H,6-7H2/t9-,10+
LEDER O[C@@H]1CO[C@@H](OC1)c2ccccc2
IUPAC-namn 2-fenyl-1,3-dioxan-5-ol
Molekylvikt (g/mol) 180.2
Formel vikt 180.0786