Läs mer
cis-1,4-Diacetoxy-2-butene, 95%
Produktkod. 10676620 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 mL
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
25ml
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10676620 25 mL Glass bottle 25ml
1 options
Produktkod. 10676620 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 431260250
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 25260-60-0 | C8H12O4 | 172.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material cis-1, 4-Diacetoxy-2-butene
CAS 25260-60-0
Färg Colorless
Densitet 1.0800g/mL, 1.08
Kokpunkt 222.0°C to 223.0°C
Flampunkt >113°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 94% min. (GC)
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C8H12O4
MDL-nummer MFCD00059339,MFCD00077968
Kvantitet 25 mL
Synonym cis-1,4-diacetoxy-2-butene, z-but-2-ene-1,4-diyl diacetate, 2z-but-2-ene-1,4-diyl diacetate, cis-2-butene-1,4-diol diacetate, 2z-4-acetyloxybut-2-enyl acetate, 2z-4-acetyloxy but-2-en-1-yl acetate, cis-1,4-diacetoxy-2-buten, z-1,4-diacetoxy-2-butene, cis-2-buten-1,4-diol diacetate, z-but-2-ene-1,4-diyldiacetate
InChI-nyckel VZUAUHWZIKOMFC-ARJAWSKDSA-N
LEDER CC(=O)OC\C=C/COC(C)=O
IUPAC-namn [(Z)-4-acetyloxybut-2-enyl] acetate
Molekylvikt (g/mol) 172.18
PubChem CID 643799
Formel vikt 172.18
Procent renhet 95%
Fysisk form Liquid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • cis-1,4-Diacetoxy-2-butene
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P362-Ta av nedstänkta kläder.