Läs mer
cis-1,4-Diacetoxy-2-butene, 96%
Produktkod. 11347846
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11347846 50 g 50g
11337846 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11347846 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L13024.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 25260-60-0 | C8H12O4 | 172.18 g/mol
cis-1,4-Diacetoxi-2-buten används som en organisk kemisk syntesintermediär.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
cis-1,4-Diacetoxi-2-buten används som en organisk kemisk syntesintermediär.
Löslighet Ej blandbar i vatten
.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 25260-60-0
Molekylformel C8H12O4
Molekylvikt (g/mol) 172.18
MDL-nummer MFCD00059339,MFCD00077968
InChI-nyckel VZUAUHWZIKOMFC-ARJAWSKDSA-N
Synonym cis-1,4-diacetoxy-2-butene, z-but-2-ene-1,4-diyl diacetate, 2z-but-2-ene-1,4-diyl diacetate, cis-2-butene-1,4-diol diacetate, 2z-4-acetyloxybut-2-enyl acetate, 2z-4-acetyloxy but-2-en-1-yl acetate, cis-1,4-diacetoxy-2-buten, z-1,4-diacetoxy-2-butene, cis-2-buten-1,4-diol diacetate, z-but-2-ene-1,4-diyldiacetate
PubChem CID 643799
IUPAC-namn [(Z)-4-acetyloxibut-2-enyl]acetat
LEDER CC(=O)OC\C=C/COC(C)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material cis-1,4-Diacetoxy-2-butene
Densitet 1.09
Kokpunkt 120°C to 121°C (18 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Brytningsindex 1.4416
Kvantitet 50 g
Beilstein 1724379
Löslighetsinformation Not miscible in water.
Formel vikt 172.18
Procent renhet 96%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.