Läs mer
cis-1,5-Octadien-3-ol (stabilized with ~1% BHT), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | cis-1,5-Octadien-3-ol |
| CAS | 50306-18-8 |
| Molekylformel | C8H14O |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | (5Z)-1,5-Octadien-3-ol, (5Z)-Octa-1,5-dien-3-ol, (Z)-1,5-Octadien-3-ol, (Z)-Octa-1,5-dien-3-ol |
| InChI formel | InChI=1S/C8H14O/c1-3-5-6-7-8(9)4-2/h4-6,8-9H,2-3,7H2,1H3/b6-5- |
| LEDER | C=CC(O)C/C=C\CC |
| IUPAC-namn | (5Z)-octa-1,5-dien-3-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 126.2 |
| Formel vikt | 126.1045 |