missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

cis-1-Bromo-1-propene, TRC

Produktkod. 30336479
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30336479 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30336479 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB6817905G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material cis-1-Bromo-1-propene
CAS 590-13-6
Molekylformel C3H5Br
Kvantitet 5 g
Synonym (Z)-1-Bromo-1-propene, (Z)-1-Propenyl Bromide, cis-1-Propenyl Bromide
InChI formel InChI=1S/C3H5Br/c1-2-3-4/h2-3H,1H3/b3-2-
LEDER C\C=C/Br
IUPAC-namn (Z)-1-bromoprop-1-ene
Molekylvikt (g/mol) 120.98
Formel vikt 119.9575
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.