Läs mer
cis-1-Bromo-1-propene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | cis-1-Bromo-1-propene |
| CAS | 590-13-6 |
| Molekylformel | C3H5Br |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | (Z)-1-Bromo-1-propene, (Z)-1-Propenyl Bromide, cis-1-Propenyl Bromide |
| InChI formel | InChI=1S/C3H5Br/c1-2-3-4/h2-3H,1H3/b3-2- |
| LEDER | C\C=C/Br |
| IUPAC-namn | (Z)-1-bromoprop-1-ene |
| Molekylvikt (g/mol) | 120.98 |
| Formel vikt | 119.9575 |