missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Cis-1-Bromo-2-ethoxyethylene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | cis-1-Bromo-2-ethoxyethylene |
| CAS | 23521-49-5 |
| Molekylformel | C4 H7 Br O |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | cis-1-Bromo-2-ethoxyethene |
| InChI formel | InChI=1S/C4H7BrO/c1-2-6-4-3-5/h3-4H,2H2,1H3/b4-3- |
| LEDER | CCO\C=C/Br |
| IUPAC-namn | (Z)-1-bromo-2-ethoxy-ethylene |
| Molekylvikt (g/mol) | 151 |
| Formel vikt | 149.968 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?