Läs mer
cis-1-Chloro-1,5-hexadiene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | cis-1-Chloro-1,5-hexadiene |
| CAS | 27934-74-3 |
| Molekylformel | C6H9Cl |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | (Z)-1-Chloro-1,5-hexadiene |
| InChI formel | InChI=1S/C6H9Cl/c1-2-3-4-5-6-7/h2,5-6H,1,3-4H2/b6-5- |
| LEDER | C=CCC/C=C\Cl |
| IUPAC-namn | (1Z)-1-chlorohexa-1,5-diene |
| Molekylvikt (g/mol) | 116.59 |
| Formel vikt | 116.0393 |